Tisk…
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51925.03 H51925.06
H51925.03EA 2260 CZK
H51925.03 H51925.06
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 568577-88-8 Molecular Formula: C16H24BNO3 Formula Weight: 289.18 MDL No.: MFCD04112544
Vzorec: C₁₆H₂₄BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112544
CAS číslo: 568577-88-8