Tisk…
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32055.06
H32055.06EA 6460 CZK
H32055.06
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 75806-84-7 Molecular Formula: C6H2BrClF3N Formula Weight: 260.44 Boiling Point: 80°/32mm MDL No.: MFCD00153072
Vzorec: C₆H₂BrClF₃N
Bod varu: 80 °C (32 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153072
CAS číslo: 75806-84-7