Tisk…

4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

H31727.03 H31727.09
H31727.03EA 670 CZK
H31727.03 H31727.09
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline

Purity: 97% CAS No.: 104460-70-0 Molecular Formula: C7H4BrF4N Formula Weight: 258.01 Melting Point: 30-41° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04973757

Vzorec: C₇H₄BrF₄N
MW: 258.01 g/mol
Bod tání: 30…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973757
CAS číslo: 104460-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR