Tisk…

2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

H31707.03 H31707.06
H31707.03EA 1620 CZK
H31707.03 H31707.06
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide

Purity: 96% CAS No.: 51770-71-9 Molecular Formula: C8H11NO4S Formula Weight: 217.25 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD06147001

Vzorec: C₈H₁₁NO₄S
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06147001
CAS číslo: 51770-71-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR