Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26181.06
H26181.06EA 2370 CZK
H26181.06
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 42564-51-2 Molecular Formula: C7H4FO3 Formula Weight: 169.11 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° MDL No.: MFCD01861388
Vzorec: C₇H₄FNO₃
MW: 169.11
Bod tání: 44…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861388
CAS číslo: 42564-51-2