Tisk…
Rabbit IgG Isotype Control (Unconjugated)
Dodavatel: Genscript
A01008
GENSA01008EA 3930 CZK
GENSA01008
Rabbit IgG Isotype Control (Unconjugated)
Protilátky
Type: Control
Antigen: IgG (Rabbit) (rabbit IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity:
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Druh protilátky Rízení
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita
Hostitel Rabbit
Izotyp IgG
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice