Tisk…
2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 66)
Dodavatel: EHRENSTORFER
C20006600
EHERC20006600EA 3540 CZK
EHERC20006600
2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 66)
2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 66)
Vzorec: C₁₂H₆Cl₄
CAS číslo: 32598-10-0