Tisk…
n-Undekan
Dodavatel: EHRENSTORFER
Nebezpečí
Synonyms: Undecane
C17896300
EHERC17896300EA 2170 CZK
EHERC17896300
n-Undekan
n-Undekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₉CH₃
MW: 156.31
Bod varu: 196
Bod tání: –26.7 °C
Hustota: 0.7416
Bod vzplanutí: 60
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008959
CAS číslo: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III