Tisk…

Ftalimid

Dodavatel: EHRENSTORFER

Synonyms: Phthalic acid imide

C16190000
EHERC16190000EA 1640 CZK
EHERC16190000
Ftalimid
Ftalimid
Vzorec: C₈H₅NO₂
MW: 147.13
Bod varu: 366
Bod tání: 234…238 °C
Hustota: 1.21
Bod vzplanutí: 165
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005881
CAS číslo: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR