Tisk…
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane
Dodavatel: EHRENSTORFER
Varování
C16000000
EHERC16000000EA 2740 CZK
EHERC16000000
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane
Vzorec: C₁₈H₂₀Cl₂
Bod varu: 376 °C (1013 hPa)
CAS číslo: 72-56-0
EINECS: 200-785-1
UN: 3077
ADR: 9,III