Tisk…
2-Pentanon
Dodavatel: EHRENSTORFER
Nebezpečí
C15981500
EHERC15981500EA 2470 CZK
EHERC15981500
2-Pentanon
2-Pentanone
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009400
CAS číslo: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193