Tisk…
3-Octanone
Dodavatel: EHRENSTORFER
C15711260
EHERC15711260EA 1450 CZK
EHERC15711260
3-Octanone
3-Octanone
Vzorec: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Bod varu: 168 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18,5 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009515
CAS číslo: 106-68-3
EINECS: 203-423-0
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03799