Tisk…

Isopropylcyclohexane

Dodavatel: EHRENSTORFER

C14463600
EHERC14463600EA 1560 CZK
EHERC14463600
Isopropylcyclohexane
Isopropylcyclohexane
Vzorec: C₉H₁₈
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –90 °C
Hustota: 0,8036 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001480
CAS číslo: 696-29-7
EINECS: 211-792-4
UN: 3295
ADR: 3,I

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR