Tisk…

4,4'-Difluorobiphenyl

Dodavatel: EHRENSTORFER

C12632015
EHERC12632015EA 1870 CZK
EHERC12632015
4,4'-Difluorobiphenyl
4,4'-Difluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈F₂
Bod varu: 254…255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 95 °C
Hustota: 1,361 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000349
CAS číslo: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
Merck Index: 13,03173

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR