Tisk…
dicyklohexylamin
Dodavatel: EHRENSTORFER
Nebezpečí
Synonyms: DCHA
C12585000
EHERC12585000EA 1180 CZK
EHERC12585000
dicyklohexylamin
dicyklohexylamin
Vzorec: C₁₂H₂₃N
Bod varu: 255,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011658
CAS číslo: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03122