Tisk…
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
Dodavatel: EHRENSTORFER
C12193500
EHERC12193500EA 3010 CZK
EHERC12193500
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
Vzorec: C₄H₅ClN₄
MDL Number: MFCD00006097
CAS číslo: 156-83-2
EINECS: 205-863-9