Tisk…

Kyselina kaprinová

Dodavatel: EHRENSTORFER
Varování

C12095050
EHERC12095050EA 1300 CZK
EHERC12095050
Kyselina kaprinová
Kyselina kaprinová
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29…32 °C
Hustota: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004441
CAS číslo: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR