Tisk…
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
Dodavatel: EHRENSTORFER
C11688000
EHERC11688000EA 3200 CZK
EHERC11688000
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00009723
CAS číslo: 101-10-0
EINECS: 202-915-2