Tisk…
(2-Chlorophenoxy)acetic acid
Dodavatel: EHRENSTORFER
Synonyms: 2-CPA
C11479000
EHERC11479000EA 1870 CZK
EHERC11479000
(2-Chlorophenoxy)acetic acid
(2-Chlorophenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 147…148 °C
Hustota: 1,509 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004298
CAS číslo: 614-61-9
EINECS: 210-388-5