Tisk…
Akrylonitril
Dodavatel: EHRENSTORFER
Nebezpečí
C10045500
EHERC10045500EA 1640 CZK
EHERC10045500
Akrylonitril
Akrylonitril
Vzorec: C₃H₃N
Bod varu: 77,3 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –5 °C
MDL Number: MFCD00001927
CAS číslo: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00133