Tisk…
Šťavelan diamonný monohydrát 96, high_purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
E742-100GEA 8040 CZK
E742-100G
Šťavelan diamonný monohydrát 96, high_purity
Šťavelan diamonný monohydrát
Ammonium oxalate chelates Cu cations.
Vzorec: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142.11
Bod varu: 70
Bod tání: 70
Hustota: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149694
CAS číslo: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00541
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity >96%
Residue on Ignition <0.05%