Tisk…

Kyselina fosforečná 85% 85 ACS

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Phosphoric acid

E582-500MLEA 5470 CZK
E582-500ML E582-50ML
Kyselina fosforečná 85% 85 ACS
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
MW: 98
Bod varu: 158
Bod tání: 21
Hustota: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Antimony <0.002%
APHA ≤10
Arsenic ≤0.0001%
Assay ≤85%
Calcium ≤0.002%
Chloride ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.001%
Insoluble Matter ≤0.001%
Iron ≤0.003%
Magnesium ≤0.002%
Manganese ≤0.5 ppm
Nitrate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Reducing Substances Pass
Sodium ≤0.025%
Sulphate ≤0.003%
Volatile Acids ≤0.001%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR