Tisk…

Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) vodný roztok for biotechnology

Dodavatel: VWR Chemicals

E525-100MLEA 3700 CZK
E525-100ML E525-500ML
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) vodný roztok for biotechnology
Chlorid hořečnatý

A reagent for the preparation of competent cells for transformation.



  • Nuclease - none detected

Vzorec: MgCl₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Conductivity (1:100) @25 °C 2000 – 2400 µmhos
Identification PASS
Insolubles 0.005 %
Nuclease NONE


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR