Tisk…
Soupravy pro izolaci plazmidů, E.Z.N.A.® a E-Z 96® Fastfilter®
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
D6905-03 D6924-03 D6905-04 D1097-01 D1097-02 D1097-00 D6905-00 D6924-00
D6905-03EA 7820 CZK
D6905-03 D6924-03 D6905-04 D1097-01 D1097-02 D1097-00 D6905-00 D6924-00
Soupravy pro izolaci plazmidů, E.Z.N.A.® a E-Z 96® Fastfilter®
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Soupravy E.Z.N.A.® Fastfilter® Plazmid Kit rychle purifikují plazmidovou DNA pomocí stříkaček s filtrem na promytí lyzátu, soupravy E-Z 96® Fastfilter Plasmid kit využívají pro čištění lyzátu destičky v 96-jamkovém formátu. Soupravy Fastfilter® umožnují izolaci plazmidu v midi- a maxi- měřítku během méně než 40 minut.