Tisk…
Difenylamin-4-sulfonát barnatý, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
D4130-25GEA 9220 CZK
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
Difenylamin-4-sulfonát barnatý, Supelco®
Difenylamin-4-sulfonát barnatý
Vzorec: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007497
CAS číslo: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36bef5e3b88ef2c1a87e7413bc720a14a5268931&vid=252019298b7070cfc5d7dd769eb30c8c67d6aae3&prid=web&clid=SAPDAM