Tisk…

broman draselný 1/60M (0.01667M) (0.1N) 17025, 9001, ISO 17034

Dodavatel: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Nebezpečí

Z14421053.1L
CMPLZ14421053.1LEA 2050 CZK
CMPLZ14421053.1L
broman draselný 1/60M (0.01667M) (0.1N) 17025, 9001, ISO 17034
broman draselný
Vzorec: KBrO₃
Bod varu: 100 °C
Bod tání: 0 °C
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011359
CAS číslo: 7758-01-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR