Tisk…
Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 3005300
Dodavatel: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
3005300
CMPL3005300EA 0 CZK
CMPL3005300
Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 3005300
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
MW: 158.03
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824