Tisk…
Kyselina myristová
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 613 CZK
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
Kyselina myristová
Kyselina myristová
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…54 °C
Hustota: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >165 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002744
CAS číslo: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416