Tisk…

Kyselina laurová

Dodavatel: Cayman Chemical
Varování

Synonyms: Dodecanoic acid, Dodecylic acid

10006626-100 10006626-25 10006626-250 10006626-50
CAYM10006626-100EA 1290 CZK
CAYM10006626-100 CAYM10006626-25 CAYM10006626-250 CAYM10006626-50
Kyselina laurová
Kyselina laurová
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32
Bod varu: 296
Bod tání: 42…45 °C
Hustota: 0.875
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002736
CAS číslo: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR