Tisk…
Kádinky, nízké, ETFE
Dodavatel: Brand
90224 90228 90238 90248 90252 90254 90256 90262
BRND90224EA 362 CZK
BRND90224 BRND90228 BRND90238 BRND90248 BRND90252 BRND90254 BRND90256 BRND90262
Kádinky, nízké, ETFE
Kádinky
ETFE, průsvitný.
  • vynikající chemická odolnost
  • dobrá teplotní odolnost od –100 do +150 °C
  • autoklávovatelné
S výlevkou a snadno čitelnou modrou tištěnou stupnicí.
Certifikace: ISO 7056