Tisk…
Kohouty, dvoucestný nebo trojcestný
Dodavatel: Brand
88610 88615 88620 88625 88630 88635 88640 88650 88655 88660 88665 88670 88675 88680
BRND88610EA 1200 CZK
BRND88610 BRND88615 BRND88620 BRND88625 BRND88630 BRND88635 BRND88640 BRND88650 BRND88655 227-1115 BRND88665 BRND88670 BRND88675 BRND88680
Kohouty, dvoucestný nebo trojcestný
Kohoutky
PTFE, s PP pákou ventilu.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • max. tlak 1 bar
  • lze sterilizovat při 135 °C
Se dvěma nebo třema integrovanými hadicovými spojkami.