Tisk…
Tuk, kohouty, bez obsahu silikonu
Dodavatel: Brand
61610
BRND61610EA 1320 CZK
BRND61610
Tuk, kohouty, bez obsahu silikonu
Lubrikanty
Ideální pro mazání kohoutů byrety.
  • Snadno odstranitelné
  • Dobrá odolnost vůči kyselinám a zásadám
  • Provozní teplota −40 až +320 °C