Tisk…

Anti-KISS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Bioss
BS-0749R
BOSSBS-0749REA 21420 CZK
BOSSBS-0749R
Anti-KISS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: KISS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu KISS1
Environmentally Preferable
Název antigenu Kisspeptin
Synonyma antigenu KiSS-1|HH13
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Human,Rat,Mouse
Hostitel Rabbit
Izotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
ImunoFluorescence Yes
Křížová adsorbce none
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR