Tisk…

Anti-ITGB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Bioss
BS-0486R
BOSSBS-0486REA 21420 CZK
BOSSBS-0486R
Anti-ITGB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: ITGB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu ITGB1
Environmentally Preferable
Název antigenu Integrin Beta 1
Synonyma antigenu FNRB|integrin VLA-4 beta subunit|VLA-BETA|VLAB|VLA-4 subunit beta|CD29|beta polypeptide|MDF2|MSK12|GPIIA|Fibronectin receptor subunit beta|very late activation protein
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Human,Rat,Mouse
Hostitel Rabbit
Izotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
ImunoFluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Křížová adsorbce none
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR