Tisk…
Komory testovací, MKF
Dodavatel: Binder
9020-0380 9020-0378 9020-0379 9020-0381 9020-0408 9020-0409
BIND9020-0380EA 0 CZK
BIND9020-0380 BIND9020-0378 BIND9020-0379 BIND9020-0381 390-1669 390-1670
Komory testovací, MKF
Komory testovací Komory pro simulaci přírodních podmínek
Testovací dynamické komory řady MKF byly speciálně vyvinuty jako přesné komory s ohřevem a chlazením k průmyslovému testování materiálů a pro simulaci klimatických podmínek. Jednotky jsou ideální pro testování při náhlých teplotních změnách s nastavením vlhkosti a vyšším výkonem, než mají běžné testovací komory. Vnitřní komora z nerezové oceli a s LED osvětlením má vyhřívané dveře, vyhřívané okno a nastavitelnou ochranu proti tvorbě kondenzátu na testovaném materiálu.
  • Ovladač MCS může aktivovat čtyři beznapěťové reléové kontakty
  • Technologie předehřívací
More Product Information