Tisk…

Clelandovo činidlo

Dodavatel: G Bioscienes
Varování

BC99
BC99EA 7660 CZK
BC99
Clelandovo činidlo
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Bod varu: ∼125 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR