Tisk…
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
Dodavatel: G Bioscienes
Nebezpečí
BC18
BC18EA 17380 CZK
BC18
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
N-(ρ-Maleimidophenyl) isocyanate Heterobifunctional Cross Linkers.
Vzorec: C₁₁H₆N₂O₃
MDL Number: MFCD00270900
CAS číslo: 123457-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3f69a5f45f00193396f2a34d246a2842820bfee&vid=a3f69a5f45f00193396f2a34d246a2842820bfee&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Spacer Arm (Å) 8.7
Reactive Toward Sulfhydryl + Hydroxyl
Membrane Permeable Not tested
Water Soluble No
Cleavable/ Reversible No