Tisk…
7-Benzyloxygramine, Supelco®
Dodavatel: Merck
B9875-100MG
B9875-100MGEA 0 CZK
B9875-100MG
7-Benzyloxygramine, Supelco®
7-Benzyloxygramine
Vzorec: C₁₈H₂₀N₂O
CAS číslo: 94067-27-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcfb1abe7a6e001762c8599c519b79752d39b984&vid=dcfb1abe7a6e001762c8599c519b79752d39b984&prid=web&clid=SAPDAM