Tisk…

Ethyl toluene-4-sulphonate ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

B24658.0B B24658.18 B24658.30 B24658.PG
B24658.0BEA 6220 CZK
B24658.0B B24658.18 B24658.30 B24658.PG
Ethyl toluene-4-sulphonate ≥98%
Ethyl toluene-4-sulphonate

Purity: 98% CAS No.: 80-40-0 Molecular Formula: C9H12O3S Formula Weight: 200.26 Flash Point: 157°(314°F) Refractive Index: 1.5110 Melting Point: 29-34° Boiling Point: 221° Beilstein Reference: 611213 Merck Reference: 14,3858 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00009100

Vzorec: C₉H₁₂O₃S
Bod varu: 221 °C
Bod tání: 29…34 °C
Hustota: 1,170
Bod vzplanutí: 157 °C (314 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009100
CAS číslo: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3858

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR