Tisk…
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24057.18 B24057.30
B24057.18EA 1790 CZK
B24057.18 B24057.30
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid ≥98%
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1205-30-7 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.65 Melting Point: 255-260° MDL No.: MFCD00012375
Vzorec: C₇H₆ClNO₄S
Bod tání: 255…260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012375
CAS číslo: 1205-30-7
EINECS: 214-882-1