Tisk…
3-Fluoro-p-anisaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23827.03 B23827.06
B23827.03EA 759 CZK
B23827.03 B23827.06
3-Fluoro-p-anisaldehyde ≥98%
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 351-54-2 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-35° Boiling Point: 129-132°/11mm Beilstein Reference: 1942621 MDL No.: MFCD00003349
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod varu: 129…132 °C (11 mmHg)
Bod tání: 34…35 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003349
CAS číslo: 351-54-2
EINECS: 206-514-3