Tisk…
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23565.06 B23565.14
B23565.06EA 591 CZK
B23565.06 B23565.14
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥97%
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 45767-66-6 Molecular Formula: C7H5BrClF Formula Weight: 223.48 Melting Point: 35-39° Beilstein Reference: 3539265 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00236025
Vzorec: C₇H₅BrClF
Bod tání: 35…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236025
CAS číslo: 45767-66-6
UN: 3261
ADR: 8,II