Tisk…

Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

B23320.03 B23320.06
B23320.03EA 2080 CZK
B23320.03 B23320.06
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione ≥98%
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione

Purity: 98% CAS No.: 496-76-4 Molecular Formula: C4H4N2O3 Formula Weight: 128.09 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127205

Vzorec: C₄H₄N₂O₃
Bod varu: 410 °C (1013 hPa)
Bod tání: 330…340 °C
MDL Number: MFCD00082987
CAS číslo: 496-76-4
EINECS: 207-829-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR