Tisk…

Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

B23261.09 B23261.18
B23261.09EA 1840 CZK
B23261.09 B23261.18
Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98%
Triethyl-2-phosphonopropionate

Purity: 98% CAS No.: 3699-66-9 Molecular Formula: C9H19O5P Formula Weight: 238.22 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4320 Odour: Odourless Boiling Point: 143-144°/12mm Beilstein Reference: 1786994 MDL No.: MFCD00009159

Vzorec: C₉H₁₉O₅P
Bod varu: 143…144 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,111
Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009159
CAS číslo: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR