Tisk…

N-(2-Hydroxyethyl)morpholine ≥99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

B22759.22 B22759.30 B22759.36
B22759.22EA 913 CZK
B22759.22 B22759.30 B22759.36
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine ≥99%
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine

Purity: 99% CAS No.: 622-40-2 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.4775 Melting Point: 1-2° Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 104375 MDL No.: MFCD00006180

Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Bod varu: 226…228 °C
Bod tání: 1…2 °C
Hustota: 1,080
Bod vzplanutí: 99 °C (210 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006180
CAS číslo: 622-40-2
EINECS: 210-734-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR