Tisk…

Celite® Standard Super-cel, filtrační pomůcka

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

B21983.0E B21983.36
B21983.0EEA 3680 CZK
B21983.0E B21983.36
Celite® Standard Super-cel, filtrační pomůcka
Celite® Standard Super-cel, filtrační pomůcka

CAS No.: 61790-53-2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4973 MDL No.: MFCD00132803

Bod varu: 2200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1710 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 91053-39-3
EINECS: 319-127-6
Merck Index: 14,4973

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR