Tisk…

2,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

B21281.14 B21281.22
B21281.14EA 2180 CZK
B21281.14 B21281.22
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene

Purity: 98% CAS No.: 1435-52-5 Molecular Formula: C6H3Br2F Formula Weight: 253.91 Flash Point: 101°(213°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 3236451 MDL No.: MFCD00010603

Vzorec: C₆H₃Br₂F
Bod varu: 216 °C
Bod tání: 33…35 °C
Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010603
CAS číslo: 1435-52-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR