Tisk…
4-Methyl-3-heptanol erythro + threo ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20357.06 B20357.14
B20357.06EA 2520 CZK
B20357.06 B20357.14
4-Methyl-3-heptanol erythro + threo ≥99%
4-Methyl-3-heptanol
Purity: 99% CAS No.: 14979-39-6 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 98-99°/75mm Beilstein Reference: 1733008 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004568
Vzorec: C₈H₁₈O
Bod varu: 98…99 °C (75 mmHg)
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0,830
Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004568
CAS číslo: 14979-39-6
EINECS: 239-058-9
UN: 1987
ADR: 3,III