Tisk…
5-Bromoindole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20307.06 B20307.14 B20307.22
B20307.06EA 1010 CZK
B20307.06 B20307.14 B20307.22
5-Bromoindole ≥99%
5-Bromoindole
Purity: 99% CAS No.: 10075-50-0 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Odour: Odourless Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 112877 MDL No.: MFCD00005670
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005670
CAS číslo: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7