Tisk…

Anti-LARGE Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Aviva Systems Biology
ARP46489_P050
AVIVARP46489_P050EA 11290 CZK
AVIVARP46489_P050
Anti-LARGE Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: LARGE (like-glycosyltransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu LARGE
Název antigenu like-glycosyltransferase
Environmentally Preferable
Synonyma antigenu MDDGB6|MDC1D|MDDGA6
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita
Hostitel Rabbit
Identifikační číslo genu 9215
Izotyp
Western blot Yes
Epitop middle
Křížová adsorbce none
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR